주요 문서
734128
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phoshine]gold(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18AuClF15P
CAS Number:
Molecular Weight:
764.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
222-226 °C
SMILES string
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)