주요 문서
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
135.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.403
density
1.054 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
InChI key
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
70.0 °F
Flash Point (°C)
21.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)