주요 문서
733571
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzamidoxime
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
104-108 °C
SMILES string
COc1cccc(c1)C(N)=NO
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)