주요 문서
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
동의어(들):
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩31,668
₩31,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩31,668
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩31,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
재고 정보
not available in Japan, EU
refractive index
n20/D 1.438
density
1.167 g/mL at 25 °C
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
189.0 °F
Flash Point (°C)
87.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)