주요 문서
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
동의어(들):
4-Methyl-o-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
31-33 °C
density
1.043 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F
Flash Point (°C)
104 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)