주요 문서
73300
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Boc-D-β-2-Homonal-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
329.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI key
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)