주요 문서
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
동의어(들):
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7FO4
CAS Number:
Molecular Weight:
222.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
137-143 °C
SMILES string
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
InChI key
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)