주요 문서
732907
Sigma-Aldrich
3,7-Dibromochromone
동의어(들):
3,7-Dibromo-4H-benzopyran-4-one, 3,7-Dibromo-4H-chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
303.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
140-146 °C
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
InChI key
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)