주요 문서
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
동의어(들):
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15BrMgO2
Molecular Weight:
283.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solution
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1 M in THF
density
1.013 g/mL at 25 °C
작용기
ether
SMILES string
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).[1]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)