주요 문서
732532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
mp
174-180 °C
SMILES string
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI key
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)