주요 문서
732524
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9FN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
111-117 °C
SMILES string
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
InChI key
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)