주요 문서
732168
Sigma-Aldrich
7-Bromo-6-azaindole
95%
동의어(들):
7-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
174-178 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
InChI key
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)