주요 문서
732125
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
95%
동의어(들):
3-Bromo-5-methoxy-2-pyrazinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6BrN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
135-140 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
QDFJJHGAODFQMN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed