주요 문서
731951
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
353.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
solid
mp
137-142 °C
SMILES string
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.