주요 문서
731722
Sigma-Aldrich
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
동의어(들):
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩560,179
₩560,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩560,179
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26CuO6
CAS Number:
Molecular Weight:
377.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩560,179
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
mp
105-110 °C
SMILES string
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
InChI key
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)