주요 문서
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
동의어(들):
4-Bromo-3-cyanothiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
188.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
58-62 °C
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
InChI key
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)