주요 문서
730769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
97%
동의어(들):
4-Bromo-3-methyl-5-phenylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
87-92 °C
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI key
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)