주요 문서
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzonitrile
≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
Beilstein:
638987
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
mp
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
InChI key
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)