주요 문서
730246
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCO13CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
liquid
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)C(=O)N(C)C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)