문서
730068
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2-linoleate-3-oleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C55D5H95O6
Molecular Weight:
862.41
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+5
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,22,25-26,28,52H,4-16,18-19,21,23-24,27,29-51H2,1-3H3/b20-17-,25-22-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI key
FHSLPRLHVWRPNQ-PBYMJFEOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable