주요 문서
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
동의어(들):
4-Iodoindazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
95%
양식
solid
mp
184-190 °C
작용기
iodo
SMILES string
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)