주요 문서
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
동의어(들):
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
140-146 °C
작용기
aldehyde
iodo
SMILES string
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)