주요 문서
729256
Sigma-Aldrich
2-(N-Boc-amino)-5-(tributylstannyl)thiazole
동의어(들):
tert-Butyl-5-(tributylstannyl)thiazol-2-ylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H38N2O2SSn
CAS Number:
Molecular Weight:
489.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
78-86 °C
작용기
amine
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)s1
InChI
1S/C8H11N2O2S.3C4H9.Sn/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-9-4-5-13-6;3*1-3-4-2;/h4H,1-3H3,(H,9,10,11);3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
WBQYLGCBVADFPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)