주요 문서
72922
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nε-Alloc-D-lysine, Nε-Alloc-Nα-Fmoc-D-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H28N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
452.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChI key
OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)