분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4.Na/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges