주요 문서
728853
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid pinacol ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
269.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
728853 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
95%
양식
solid
mp
83-89 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2cc(ccc2n1)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-11-6-7-12-10-13(8-9-14(12)18-11)17-19-15(2,3)16(4,5)20-17/h6-10H,1-5H3
InChI key
MYFCHWHWPZSMRP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)