주요 문서
728322
Sigma-Aldrich
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-5,12-dione dihydrate
≥98.0% (GC)
동의어(들):
5,12-Dioxocyclam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N4O2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
264.32
Beilstein:
7639409
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
SMILES string
O.O.O=C1CCNCCNC(=O)CCNCCN1
InChI
1S/C10H20N4O2.2H2O/c15-9-1-3-11-5-8-14-10(16)2-4-12-6-7-13-9;;/h11-12H,1-8H2,(H,13,15)(H,14,16);2*1H2
InChI key
KEXBEVMAQPDJRN-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)