주요 문서
728233
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-butyn-1-ol
≥95.0% (GC)
동의어(들):
1-Chloro-4-hydroxy-2-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
104.53
Beilstein:
1098382
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC#CCCl
InChI
1S/C4H5ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,3-4H2
InChI key
RPUJAOFSZSEVPC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)