주요 문서
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
동의어(들):
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
ChemMatrix®
양식
beads
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.30-0.65 mmol/g loading
입자 크기
35-100 mesh (wet sieved)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
법적 정보
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.