주요 문서
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
동의어(들):
(S)-2-Nonylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N
CAS Number:
Molecular Weight:
143.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F
Flash Point (°C)
74 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)