주요 문서
727229
Sigma-Aldrich
(R)-3,4-Dimethoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
동의어(들):
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
Beilstein:
8616003
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@@H](C)N
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-7H,11H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI key
OEPFPKVWOOSTBV-SSDOTTSWSA-N
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)