주요 문서
726559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
동의어(들):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
Beilstein:
4652328
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
produced by BASF
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
refractive index
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
density
0.743 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
InChI key
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)