주요 문서
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
동의어(들):
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C10H11)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
Beilstein:
2360279
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (GC)
99%
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.5%
refractive index
n20/D 1.565
bp
250 °C
density
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.