주요 문서
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
동의어(들):
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
219.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식:
lumps
분석:
≥95.0% (GC)
≥95.0%
분석
≥95.0% (GC)
≥95.0%
양식
lumps
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)