주요 문서
725811
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7BrF2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.01
Beilstein:
5328796
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0%
양식
liquid
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)CBr
InChI
1S/C5H7BrF2O2/c1-2-10-4(9)5(7,8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI key
PLIFTLNQZPFIPS-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F
Flash Point (°C)
55 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)