주요 문서
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
153-158 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)