주요 문서
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene-3-carboxamide
97%
동의어(들):
2-Methyl-3-thiophenecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
141.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
135-140 °C
SMILES string
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)