주요 문서
724068
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanol
동의어(들):
1-Methyl-1-cyclopropanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩116,928
₩116,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩116,928
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩116,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.414
density
1.265 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F
Flash Point (°C)
25 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)