주요 문서
723959
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
동의어(들):
2-(6-Methyl-2-pyridinyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Methylpyridine-6-boronic acid MIDA ester, 6-Methylpyridine-2-boronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
248.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
264-268 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)