주요 문서
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
동의어(들):
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10BN3O5
Molecular Weight:
275.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
mp
258-263 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)