주요 문서
723584
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H23BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
40-44 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(c2)C3CCCC3
InChI
1S/C14H23BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-9-16-17(10-11)12-7-5-6-8-12/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3
InChI key
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)