주요 문서
723568
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-4-trifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BF3KN
CAS Number:
Molecular Weight:
185.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
45-50 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.9 °F
Flash Point (°C)
60.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.