주요 문서
723401
Sigma-Aldrich
S-Methyl-13C methanethiosulfonate
97 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SO2S13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
97 atom % 13C
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
liquid
기술
bio NMR: suitable
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.347 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
InChI key
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)