주요 문서
723363
Sigma-Aldrich
5-Cyanothiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
235.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
79-82 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C#N
InChI
1S/C11H14BNO2S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-8(7-13)16-9/h5-6H,1-4H3
InChI key
LKRPJAKTFWEYGA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)