주요 문서
723053
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
동의어(들):
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13BN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
264.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
240-246 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)