주요 문서
722707
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)furan hydrochloride
97%
동의어(들):
3-Furylmethanamine hydrochloride, 3-Furylmethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO ·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
133.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
103-106 °C
SMILES string
NCC1=COC=C1.Cl
InChI
1S/C5H7NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h1-2,4H,3,6H2;1H
InChI key
PINLLYKDLREDNP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)