주요 문서
722650
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine
99%
동의어(들):
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethylhexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H22N2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)