주요 문서
722421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩61,103
5 G
₩252,126
₩61,103
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩61,103
5 G
₩252,126
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrFN
CAS Number:
Molecular Weight:
175.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97%
₩61,103
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.713 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI key
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)