주요 문서
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
동의어(들):
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩149,205
₩149,205
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩149,205
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
177.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩149,205
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
66-71 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
InChI key
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)