주요 문서
721867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylpyrrolidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10BrN
Molecular Weight:
164.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.491
bp
153-159 °C
density
1.361 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(Br)C1
InChI
1S/C5H10BrN/c1-7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZHUYTHOKJZSZQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F
Flash Point (°C)
54.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)